Läs mer
Thermo Scientific™ InstrumentConnect Monitorprenumeration för 24/7 Laboratory Remote Monitoring (ingen gateway))
Produktkod. 30019086 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
1 Monitorabonnemang, 1 år
1 Monitorabonnemang, 2 år
1 Monitorabonnemang, 3 år
1 bildskärmsabonnemang, 5 år
10 Monitor Prenumeration, 2 år
10 Monitor Prenumeration, 3 år
15 Monitorabonnemang, 2 år
15 Monitorabonnemang, 3 år
15 Monitorabonnemang, 5 år
20 Monitorabonnemang, 2 år
20 Monitorabonnemang, 3 år
20 Monitorabonnemang, 5 år
3 Monitor Prenumeration, 2 år
3 Monitor Prenumeration, 3 år
3 Monitor Prenumeration, 5 år
5 Monitor Prenumeration, 2 år
5 Monitor Prenumeration, 3 år
5 Monitor Prenumeration, 5 år
50 Monitor Prenumeration, 3 år
50 Monitorabonnemang, 2 år
50 Monitorabonnemang, 5 år
Prenumeration på 10 monitorer, 5 år
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
30019086 1 Monitorabonnemang, 1 år
30019077 1 Monitorabonnemang, 2 år
30019098 1 Monitorabonnemang, 3 år
30019107 1 bildskärmsabonnemang, 5 år
30019108 3 Monitor Prenumeration, 2 år
30019088 5 Monitor Prenumeration, 2 år
30019118 10 Monitor Prenumeration, 2 år
30019101 15 Monitorabonnemang, 2 år
30019085 20 Monitorabonnemang, 2 år
30019066 50 Monitorabonnemang, 2 år
30019099 3 Monitor Prenumeration, 3 år
30019065 5 Monitor Prenumeration, 3 år
30019076 10 Monitor Prenumeration, 3 år
30019091 15 Monitorabonnemang, 3 år
30019068 20 Monitorabonnemang, 3 år
30019082 50 Monitor Prenumeration, 3 år
30019112 3 Monitor Prenumeration, 5 år
30019104 5 Monitor Prenumeration, 5 år
30019117 Prenumeration på 10 monitorer, 5 år
30019079 15 Monitorabonnemang, 5 år
30019074 20 Monitorabonnemang, 5 år
30019110 50 Monitorabonnemang, 5 år
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Produktkod. 30019086 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EDGM1D1Y
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
InstrumentConnect Monitorprenumerationer ger tillgång till InstrumentConnect stationär eller mobil applikation för 24/7 fjärrövervakning av laboratorieutrustning. Kräver Connect Edge-gateway(ar) och adapter(ar).
InstrumentConnect är ett agnostiskt, professionellt 24/7-fjärrövervakningssystem för laboratorieutrustning och enheter som är utformat för att skydda och hantera viktiga produkter och prover. Detta system har anpassningsbara parametrar, live-larm, aviseringar och kostnadseffektiv Connect Edge-hårdvara som kan samla in data från 10 eller fler instrument. InstrumentConnect Monitorprenumerationer ger åtkomst till molnövervakning på distans via stationära eller mobila applikationer. Prenumerationer kan köpas a-la-carte eller som en del av ett gateway + prenumerationspaket för större besparingar. Ett abonnemang per enhet.
Thermo Scientific™ InstrumentConnect är ett professionellt fjärrövervakningssystem för övervakning av laboratorieutrustning och andra enheter för att skydda prover och öka effektiviteten i förvaltningen av tillgångar. De InstrumentConnect Systemet använder Connect Edge-adaptrar och gateways för att skicka data till InstrumentConnect moln eller till ditt eget premissbaserade system (LIMS , BMS, SCADA) med hjälp av OPC-UA™ protokoll. Connect Edge-hårdvaran är kompatibel med 700+ Thermo Fisher Scientific märken och modeller för laboratorieutrustning.
Thermo Fisher Scientific Utrustning telemetri
  • För kylförvaringsutrustning, InstrumentConnect samlar in omgivnings- och skåptemperaturdata som registrerats av motståndstemperaturdetektorer (RTD) inbyggda i enheten; fjärrövervakningssystemet rapporterar också larm och händelser, såväl som andra systembaserade diagnostiska datapunkter till InstrumentConnect ansökan.
  • För CO2-inkubatorer och miljökammare, InstrumentConnect samlar in kammartemperaturer, gasnivåer, larm och varningar som tas emot via inkubatorn och miljökammarens datautgång.
Systemhårdvara
  • Enhetsadapter-adaptrar i palmstorlek samlar in och överför data från labbutrustning/enheter till gateways med hjälp av Ethernet (WAN)-anslutning eller Wi-Fi .
  • Connect Edge Gateway - Tar emot data från enhetsadaptrar att skicka till InstrumentConnect (moln) eller kundlokalsystem/moln via OPC-UA använder Ethernet (WAN)-anslutning eller Wi-Fi .
Systemprogramvara
Välj bland dessa tillgängliga InstrumentConnect paket.
InstrumentConnect Monitor (moln):
  • Övervaka ombord telemetridata och händelser**
  • Anpassade larminställningar
  • Se live enhetsstatus 24/7 via mobil- och molnappen
  • Trygghet med branschledande säkerhetsprotokoll
  • 25GB ingår datalagring för dokument
  • Obegränsad enhets telemetrilagring
  • Aviseringar via mobilapplikation, e-post och skrivbordsapplikation
InstrumentConnect Integrera (OPC-UA till Cloud eller Prem):
  • Använd Connect Edge-systemet för att samla in och överföra data till ditt lokala system eller moln med Open Platform Communications Unified Platform. Connect Edge-gatewayen kan aktiveras som en OPC server för 10 eller fler enheter.
Nätverk
Du kan ansluta 10 enhetsadaptrar till varje Connect Edge-gateway. Gateways kan ta emot fler än 10 enheter, men detta bestäms genom att granska CPU-användningen efter att du har nått denna initiala kvantitet efter den första installationen. Att bestämma vilken topologi som är tillämplig på din inställning avgör antalet gateways du behöver.
Connect Edge-systemet har 3 huvudtopologier
  • Direct Wi-Fi-enhetsadaptrar är konfigurerade för att överföra data direkt till din Connect Edge-gateway (max 10 per gateway). Dina enhetsadaptrar måste vara i närheten (50-150 fot) till gatewayen.
  • Adaptrar för singel/dubbel nätverksenhet är konfigurerade för att ansluta till ditt lokala nätverk via Ethernet eller Wi-Fi och överföra data till Connect Edge-gatewayen, också på samma nätverk. Denna topologi är idealisk om enheter som ska övervakas inte är i närheten av varandra eller en gateway.
Bygg ditt system
  • Bestäm typ (endast Ethernet/WiFi+Ethernet) och antal gateway(ar) som behövs baserat på nätverkstopologipreferenser. Konfigurationsplaneringsguiden kan användas som referens vid behov.
  • Välj en kompatibel adapter för din labbutrustning
  • Köp en InstrumentConnect Övervaka eller integrera prenumeration för varje enhet
  • Bestäm om självinstallation eller professionell installation önskas (om tillgängligt)
Systemhårdvara och mjukvara finns att köpa i paket eller à la carte. En inbyggd gateway-rabatt ingår i alla paket. Ytterligare besparingar med 3- och 5-årspaket.
Installation
Kund (själv)installation
Installationstjänster säljs separat om så önskas (USA, Europa, Storbritannien, fråga med specialist för annan regional tillgänglighet).
Tillgänglighet
InstrumentConnect är tillgänglig i följande länder och konfigurationer. För den mest uppdaterade listan, fråga din specialist.
Wi-Fi eller Ethernet-gateway/adapter: Europa, Storbritannien, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland, Puerto Rico
Ethernet-gateway/Wi-Fi eller Ethernet-adapter: Hong Kong
Ethernet-gateway och adapter: Brasilien, Bahrain, Oman, Förenade Arabemiraten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Programvara och prenumerationstjänst
Larmtyper Hold (Håll)
Beskrivning InstrumentConnect Övervaka prenumeration
Inkluderar 1 Monitorabonnemang, 1 år
IP-betyg Hold (Håll)
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) InstrumentConnect Fjärrövervakningssystem, laboratorieutrustning och enheter
För användning med (utrustning) Anslut Edge, laboratorieutrustning och enheter