Läs mer
SHP Steriltechnik AG Instrument + Kylprogram
Beskrivning
- Sterilisering av medicinska och laboratorieinstrument
- Kontrollerad kylning för att skydda värmekänsliga material
- Enhetlig ångpenetration för tillförlitlig sterilitet
- Reproducerbara resultat för laboratorie- och kliniska tillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Autoklaver |
| Produkttyp | Programvara |