Läs mer
Bochem™ Instrumentbricka
Produktkod. 10254321
Mått (L x B x H):
180 x 90 x 30 mm
250 x 150 x 60 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10254321
Brand: Bochem™ 8400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Instrumentbrickan har rundade hörn och har ett lock.
  • Rostfritt stål
  • Rundade kanter
  • Lock medföljer
Specifikationer
Mått (L x B x H) 180 x 90 x 30 mm
Höjd (metrisk) 30 mm
Längd (metrisk) 180 mm
Material Rostfritt stål
Typ Instrumentbricka
Bredd (metrisk) 90 mm
Inkluderar Lock
Form Rektangulär