Läs mer
HUBER Isolerad slang
Produktkod. 10408211
Längd (metrisk):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10408211
Brand: HUBER 6386
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slät silikonslang
  • Metall
  • Min. temperatur: -100 °C
  • Max. temperatur: 350 °C
  • Anslutning: M30 x 1,5
  • Nominell bredd: 20 mm
  • Isolering: Specialisolering med extra slät silikonslang, ändar täckta med silikonlock
Specifikationer
Temperaturområde -100 °C till +350 °C
Typ Isolerad slang
Längd (metrisk) 150 cm