Läs mer
HUBER Isolerad slang
Längd (metrisk):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Metall
- Min. temperatur: -100 °C
- Max. temperatur: 350 °C
- Anslutning: M30 x 1,5
- Nominell bredd: 20 mm
- Isolering: Specialisolering med extra slät silikonslang, ändar täckta med silikonlock
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde | -100 °C till +350 °C |
| Typ | Isolerad slang |
| Längd (metrisk) | 100 cm |