Läs mer
Asecos™ Isolerad hylla för skåp ION-LINE
Produktkod. 31789615 Handla allt asecos Produkter
Change view
Mått (D x B x H) Inredning:
487 x 440 x 39 mm
487 x 1040 x 39 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H) Inredning Förpackningsstorlek
31789615 487 x 1040 x 39 mm Varje
31789610 487 x 440 x 39 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31789615 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 42201
Beräknad leverans: 14-12-2026
Designad för användning i asecos ION-LINE säkerhetsförvaringsskåp, vanligtvis för lagring av litiumjonbatterier.
  • Plåtstål pulverlackerad RAL 7035
  • För modeller: IO90
  • För höga och medelhöga skåp med karossbredd 1200
    • Mått utvändig: B x D x H (mm) 1043 x 488 x 40
    • Mått interiör: B x D x H (mm) 1040 x 487 x 39
  • Lastkapacitet: 75,00 kg
  • För höga och medelhöga kabinetter med 600 i bredd
    • Mått utvendig: B x D x H (mm) 443 x 488 x 40
    • Mått interiör: B x D x H (mm) 440 x 487 x 39
Specifikationer
Djup (engelska) 19,21 tum
Djup (metrisk) Exteriör 488 mm
Djup (metrisk) interiör 487 mm
Mått (D x B x H) Inredning 487 x 1040 x 39 mm
Höjd (engelska) 1,57 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 40 mm
Höjd (metrisk) interiör 39 mm
Bärande kapacitet 75 kg
Vikt (engelska) 22.05 lb.
Vikt (metrisk) 10 kg
Bredd (engelska) Hylla 40,07 tum
Bredd (metrisk) Hylla 1043 mm
Produkttyp Hylla