Läs mer
Julabo™ Isolerade slangar för bad
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | CF30, CF31, CF40, CF41 Kryokompakt cirkulator, F25-HE kyl/värme cirkulator |
| Temperaturområde | -50 °C till +200 °C |
| Typ | Isolerad slang |
| Inkluderar | M16 x 1 kontakt |
| Material | Metall |
| Storlek | 0,5 m |