Läs mer
Julabo™ Isolering för bad
Diameter (metrisk):
12 mm
14 mm
23 mm
Håller:
CR-slang 12 mm ID och förstärkt slang 8 mm ID
CR-slang 8 till 10 mm ID
Förstärkt rör 12 mm eller 1/2 tum. ID
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | CF30, CF31, CF40, CF41 Kryokompakt cirkulator, ED-13 öppet värmebadscirkulator |
| Typ | Isolering |
| Håller | CR-slang 8 till 10 mm ID |
| Storlek | 1 m |
| Diameter (metrisk) | 14 mm |