Läs mer
Lauda™ Isoleringsrör
Produktkod. 10291552
Diameter (metrisk) Insida:
13 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Produktkod. 10291552
Brand: Lauda™ RKJ 008
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av silikon. Lauda™ Isoleringsrör är lämpligt för slangar med max ytterdiameter.
  • För slangar med max ytterdiameter
Specifikationer
För användning med (utrustning) För slangar med max ytterdiameter på 12 mm
Temperaturområde 105 °C
Typ Isoleringsrör
Material EPDM gummi
Temperatur (metrisk) Max 105 °C
Diameter (metrisk) Insida 13 mm