missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Insulin Antibody (E2-E3 (same as INS04)) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-45105
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Insulin Monoclonal antibody specifically detects Insulin in Human, Mouse, Porcine, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Insulin | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Pig, Bovine, Rabbit | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| E2-E3 (same as INS04) | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 μg/mL | |
| IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin | |
| Purified pig insulin, conjugated to KLH (Uniprot: P01308) | |
| 7 mL | |
| Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Stem Cell Markers | |
| 3630 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering