Läs mer
Insulin Antibody (IRDN/805), DyLight 680, Novus Biologicals™
Produktkod. 18782213 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18782213 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18782213 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP247727FR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Insulin Monoclonal antibody specifically detects Insulin in Human, Mouse, Porcine, Bovine, Rabbit, Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Insulin
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona IRDN/805
Konjugera DyLight 680
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant Insulin protein (Uniprot: P01308)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3630
Målarter Human, Mouse, Pig, Bovine, Rabbit
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ