Läs mer
MedChemExpress Insulin(cattle)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 11070-73-8 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 5733.49 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 10 mg/mL (1.74 mM∣ultrasonic and warming and adjust pH to 3 with HCl and heat to 60°C) |
| Synonym | Insulin from bovine pancreas |