Läs mer
MedChemExpress Insulin (human)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 11061-68-0 |
| Innehåll och lagring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 5807.57 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 16.67 mg/mL (2.87 mM∣ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl) |