Läs mer
Invitrogen™ Humant insulin ELISA Utrustning
Beskrivning
Human Insulin Kit ELISA kvantifierar humant insulin i serum. Analysen kommer att känna igen både det naturliga och rekombinanta insulinet. Metodens princip Den humana insulinsandwichen i fast fas ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna i den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller tillsätts sedan i dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor-)antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropps-mål-komplexet för att producera mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av målet som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad sats av detta ELISA kit kvalitetstestas för kriterier som känslighet, specificitet, precision och parti-till-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P01308 |
| Analysintervall | 5,1-250 μlU/ml |
| Analyskänslighet | 0,17μ IE/ml |
| Innehåll och lagring | Förbelagda plattor, standard eller kalibrator, detektorantikroppar, utspädningsmedel, tvättbuffert, substrat och stopplösning. Förvara kit vid 2–8 °C. Se produktmanualen för detaljerat innehåll och förvaringsförhållanden för maximal stabilitet. |
| Konjugera | HRP |
| Immunoassay Kit Format | Smörgås ELISA Utrustning |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Hormoner& Receptorer |
| Provtyp | Serum |
| Målarter | Människa |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Insulin Human ELISA Kit
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride