Beskrivning
Gibco Insulin, human rekombinant, zinklösning, är en premiumprodukt formulerad för cellkulturapplikationer. Varje 5-ml-flaska innehåller humant rekombinant insulin i lösning med en koncentration av 4 mg/ml. Denna produkt är idealisk för att komplettera cellodlingsmedier för att främja celltillväxt och proliferation över ett brett spektrum av däggdjurscelltyper samt för att studera insulinreceptorer. Molekylvikten för human rekombinant insulin är 5807,7 g/mol, och det rekommenderade tillskottsintervallet är 2 till 20 μg/ml, beroende på celltyp och specifika odlingsbehov.
Nyckelfunktioner
- Högkvalitativ tillverkning—producerad i enlighet med 21 CFR 820- och ISO 13485-certifierade anläggningar, vilket bidrar till att säkerställa pålitlig kvalitet och konsekvens
- Animal-free—innehåller inga material av animaliskt eller mänskligt ursprung, vilket hjälper till att minska risken för kontaminering
- Sterilitetstest, —varje sats testas noggrant för sterilitet för att säkerställa säkerhet och prestanda
Produktfördelar
- Förbättrad celltillväxtinsulin—är avgörande för att reglera glukosupptag, proteinsyntes och cellcykelprogression, vilket gör det till ett viktigt tillskott för cellodlingsmedia
- Bred tillämpning—lämplig för olika däggdjurscelltyper och möjliggör olika forskningsbehov
Förståelse av insulin
Insulin är ett peptidhormon som utsöndras av betacellerna i bukspottkörtelholmarna. Den spelar en avgörande roll i regleringen av kolhydrat-, protein- och lipidmetabolism genom att förbättra membrantransporten av glukos, aminosyror och vissa joner. Det främjar också glykogenlagring, triglyceridbildning och syntes av proteiner och nukleinsyror. Insulin är en 51-aminosyra polypeptid som produceras från proinsulin, och som posttranslationellt delas i två kedjor (peptid A och peptid B) som är sammanlänkade av disulfidbindningar. Insulinbrist leder till diabetes mellitus, en betydande hälsorisk globalt. Dessutom är insulin involverat i patologin hos insulinom, tumörer som härstammar från betaceller.
I cellkultur är insulinets roll avgörande på grund av dess påverkan på viktiga cellulära processer, inklusive glukosupptag, cellcykelreglering, proteinsyntes och främjande av celltillväxt.
Varför välja Gibco insulin?
Gibco Insulin, human rekombinant, zinklösning, utmärker sig tack vare sina strikta tillverkningskrav, animaliska fria sammansättning och sterilitetstester. Den är utformad för att stödja högpresterande cellodlingsapplikationer och säkerställer tillförlitliga och reproducerbara resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i frys (-5 °C till -30 °C). |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cellodlingstillskott |
| Kvantitet | 5 ml |
| Frakt skick | Torr is |