Läs mer
Invitrogen™ Musinsulin ELISA Utrustning
Produktkod. 15485303
Change view
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485303 96 tester 1 uppsättning
17115759 5 x 96 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485303 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EMINS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Musinsulin ELISA kvantifierar Ms insulin i musserum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant insulin. Metodens princip Musen Insulin fastfas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Insulin är ett peptidhormon som utsöndras av betaceller i pankreasöarna. Det reglerar kolhydrat-, protein- och lipidmetabolismen genom att förbättra membrantransporten av glukos, aminosyror och vissa joner. Det främjar också glykogenlagring, bildning av triglycerider och syntes av proteiner och nukleinsyror. Insulin är en polypeptidprodukt med 51 aminosyror som produceras av en prekursorpeptid, proinsulin. Proinsulin klyvs post-translationellt till två kedjor (peptid A och peptid B) som är kovalent kopplade via två disulfidbindningar och en molekyl av C-peptid. Insulinbrist resulterar i diabetes mellitus, en av de främsta orsakerna till sjuklighet och dödlighet i den allmänna befolkningen. Insulin finns också i tumörer av b-cellsursprung såsom insulinom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P01325
Analysintervall 6,25 till 400μ IE/ml
Analyskänslighet 5μ IE/ml
Kalibreringsområde 5μ IE/ml till 400μ IE/ml
Beskrivning Insulin ELISA Kit, 96 analyser, 1 kit, musarter, hormoner och receptorer Proteinfamilj, kolorimetrisk detektionsmetod, enzymkopplad immunosorbentanalys designad för kvantifiering och detektion av insulin i prover
Detekterbara analyter Mus-, human-, råtta-, gris- och bovint insulin
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Hormoner& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA parantikroppar detekterar insulin från mus, människa, råtta, svin och nötkreatur.
Tillräckligt för 96 analyser
Målarter Mus
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 16333, 16334
Gensymbol Ins-1, Ins2-rs1
Värd art Mus
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Endokrinologi
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Ins-1, Ins2-rs1
Mål Insulin
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter