Läs mer
Insulin R/CD220 Antibody (INSR/2277R), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18604318 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18604318 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18604318 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308838PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Insulin R/CD220 Monoclonal antibody specifically detects Insulin R/CD220 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Insulin R/CD220
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona INSR/2277R
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias CD 220, CD220, CD220 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, HHF5, insulin receptor, IR
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of extracellular domain of human Insulin Receptor alpha (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P06213)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3643
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus