Läs mer
Insulin Rabbit anti-Human, Mouse, Porcine, Bovine, Rabbit, Clone: IRDN/1980R, R&D Systems™
Produktkod. 18605488 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18605488 100 μg
1 options
Produktkod. 18605488 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP307511100ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Insulin Monoclonal specifically detects Insulin in Human, Mouse, Porcine, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Insulin
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona IRDN/1980R
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Formulering 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gene Alias IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant human full-length Insulin protein (IRDN)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3630
Målarter Human, Mouse, Pig, Bovine, Rabbit
Innehåll och lagring Store at 4°C.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus