Läs mer
Terumo™ Insulinspruta
Nålmätare:
26 G
Beskrivning
- Ultraskarpa nålar
- Klara fat
- Djärva, exakta skalmarkeringar
- Jämn kolvverkan
- Tamper evident peel packs
- Steril, individuellt förpackad
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 26 G |
| Längd (metrisk) | 13 mm |
| Produkttyp | Terumo Insulinspruta |
| Förpackning | 100 pack |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Sterilitet | Steril, individuellt förpackad |