Läs mer
Gibco™ Insulin-transferrin-selen (ITS-G) Select-tillskott (100X)
Produktkod. 30282859 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30282859 10 mL
30283560 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30282859 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4000046501
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Insulin-Transferrin-Selenium (ITS-G) Select Supplement är ett animaliskt ursprungsfritt (AOF) basalmedium som används för att minska mängden FBS som behövs för att odla celler.
Gibco Insulin-Transferrin-Selenium (ITS-G) Select Supplement är ett djurbaserat ursprungsfritt (AOF) basalt mediumtillskott. Insulinet och transferrinet i ITS-G Select-formuleringen produceras i icke-däggdjurs rekombinanta uttryckssystem.
ITS-G används som ett basalt mediumtillskott för att minska mängden fostriskt bovint serum (FBS) som behövs för att odla celler. Ursprungligen användes ITS-G med RPMI 1640 och Minimum Essential Medium (MEM), men används nu rutinmässigt med andra basala medier för att stödja en mängd olika celltyper i närvaro av 2 –% 4 % FBS.
Insulin främjar upptaget av glukos och aminosyror, lipogenes, intracellulär transport samt syntes av proteiner och nukleinsyror. Transferrin är en järnbärare och kan också hjälpa till att minska giftiga nivåer av syreradikaler och peroxid. Selen, som natriumselenit, är en medfaktor för glutationperoxidas och andra proteiner och används som en antioxidant i medier.
Produktformuleringen innehåller följande komponenter:
  • Insulin (1000,0 mg/L)
  • Transferrin (550,0 mg/L)
  • Natriumselenit (0,67 mg/L)
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
ITS-G Select Supplement tillverkas vid en cGMP-kompatibel anläggning belägen i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485-standarderna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100 X
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Endotoxinnivå ≤ 1,00 EU/ml
Tillverkningskvalitet cGMP-kompatibel enligt 13485-standarden ISO
Osmolalitet 260 till 320 mOsm/kg
pH 7.8 till 9.0
Kvantitet 10 mL
Frakt skick Rumstemperatur
Källa Fri från animaliskt ursprung
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.