Läs mer
Novus Biologicals™ Insulysin/IDE Overexpression Lysate
Produktkod. 18258552 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18258552 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18258552 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL111816
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
The Insulysin/IDE Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC227 and based on accession number NM_4969. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens insulin-degrading enzyme (IDE), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only