Läs mer
BD Medical™ Insyte™ Autoguard™ Avskärmade IV-katetrar
Produktkod. 15594890
Nålmätare:
20 G
24 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15594890
Brand: BD Medical™ 381812
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller avancerade säkerhetsfunktioner för att minska risken för oavsiktliga nålstick. BD Insyte™ Autoguard™ Avskärmade IV-katetrar är perifera venkatetrar som har en tryckknapp som omedelbart drar in nålen och en nål med urtag.
De BD Insyte™ Autoguard™ Avskärmad IV-kateter innehåller avancerade säkerhetsfunktioner för att minska oavsiktliga stickor, proprietära biomaterial för längre uppehållstid, och skårad nålteknologi för första stickframgång, även i ömtåliga kärl.
  • Säkerhetsfunktion kapslar in hela nålen och minskar nålsticksskador med 95 %
  • Läkarstyrd säkerhetsaktiveringsteknik med en knapptryckning
  • BD Vialon™ materialet mjuknar i venen och uppvisar större veckmotstånd
  • Ökad uppehållstid (x 13-16) minskar de totala IV-kostnaderna och stödjer längre behandlingar
  • BD Instaflash Tekniken ger omedelbar bekräftelse på att fartyget kommer in och större framgång för första stickan
  • Snabb blodvisualisering hjälper till att minska insättningsförsök
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material BD Vialon
Färg Gult
Nålmätare 24 G
Diameter (metrisk) yttre nål 0.7 mm
För användning med (applikation) IV-terapier
Inkluderar Autoguard shafety sköld
Längd (engelska) Nål 0,75 tum
Produkttyp Perifer venkateter, avskärmad
Nålpunktstil Instaflash Naggad, fasad
För användning med (utrustning) IV linjer