Läs mer
MedChemExpress INT
Produktkod. 16411579
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16411579 1 g
1 options
Produktkod. 16411579 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15920
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress INT(Iodonitrotetrazolium chloride) is used in various dehydrogenase colorimetric analysis of the electron acceptor.
Specifikationer
CAS 146-68-9
Löslighet DMSO : 83.33 mg/mL (164.78 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble)
Synonym Iodonitrotetrazolium chloride∣ p-Iodonitrotetrazolium Violet
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 505.7 g/mol
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Renhet eller kvalitetsklass 98.0%