Läs mer
Invitrogen™ Intakt virusutfällningsreagens
Beskrivning
Intakt virusutfällningsreagens möjliggör snabb och effektiv anrikning av intakta, levande virus från utspädd cellkultur och virustransportmedia. Anrikningen är skonsam och snabb och kan utföras på mindre än tre timmar. Genom att binda ihop vattenmolekyler tvingar reagenset mindre lösliga komponenter såsom vesiklar ut ur lösningen, vilket gör att de kan samlas upp genom kort centrifugering med låg hastighet.
Intakt virusutfällningsreagens kan berika för en uppsjö av virus som, men inte begränsat till, SARS-CoV-2 coronavirus, respiratoriskt syncytialvirus (RSV ), och ebola-, zika-, influensa A-virus. Det isolerade intakta viruset kan användas för funktionella studier.
Funktioner hos Intakt Virus Precipitation Reagent inkluderar:
• Enkel —3-stegsanrikning som endast kräver en centrifug
• Snabb —berikning i< 3 timmar med minimal praktisk tid
• Spädda virusprover med flexibel volym —kan berikas från stora provvolymer
• Direkt till PCR —behövs ingen ytterligare nukleinsyraextraktion före PCR
Nedströmsapplikationer
Anrikat intakt virus kan användas för ytterligare virustillväxt eller i alla nedströms funktionella analyser, proteinforskning (western blot), rening av RNA för PCR, etc. Virus som isolerats med intakt virusutfällningsreagens kräver ingen ytterligare nukleinsyraextraktion innan PCR görs.
Dessutom används virusliknande partiklar (VLPs), som endast innehåller virusspecifika proteiner och inte nukleinsyror, i stor utsträckning i viral proteomforskning. Intakt virusutfällningsreagens isolerar både levande och inaktiverade intakta virus och VLP.
Enkelt och effektivt protokoll
Det intakta virusutfällningsreagenset tillsätts helt enkelt till virusprovet och inkuberas i två timmar följt av ett 30-minuters centrifugeringssteg. Ta bort supernatanten och behåll pelleten med det anrikade viruset som är redo för eventuell nedströmsanalys.
Automatisering redo med KingFisher Purification System
För högre genomströmningsautomatiseringsbehov, använd den magnetiska pärlbaserade Dynabeads Intakt virusberikande (kat. nr. 10700D) starka anjonbytarpärlor med något av våra KingFisher provreningssystem eller vätskehanterare.
Kommersiell leverans Våra
tillverkningsanläggningar är ISO 13485-certifierad. Kulegenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsekvens och batchreproducerbarhet, vilket gör dem till det idealiska valet för kommersiell leverans. Om du är i färd med att anpassa Intact Virus Precipitation Reagent i en kommersiell produkt eller tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, vänligen kontakta oss på oemdynal@lifetech.com eller läs mer på vår Dynabeads OEM-sida.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Intakt virusutfällningsreagens |
| Reningsmål | Virus |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| För användning med (utrustning) | Centrifuge som kan köra upp till 10 000 x G |
| Frakt skick | Omgivningstemperatur |
| Isoleringsteknik | Utfällning genom centrifugering |
| För användning med (applikation) | Utfällning av virus genom att binda upp vattenmolekyler i provet |
| Kvantitet | 100 reaktioner |