Läs mer
Hirschmann™ Insugningsventiler
Produktkod. 10094280
Inkluderar:
Med recirkulation
Utan recirkulation
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10094280
Brand: Hirschmann™ 9316510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med ceramus™ , solarus™ , opus™ , ceramus™ klassisk för 30 + 60 ml, EM dispenser för 10-60 ml akku drive™
Används med:
  • ceramus™
  • solarus™
  • opus™
  • ceramus™ klassisk för 30 + 60 ml
  • EM dispenser för 10-60 mL akku drive™
Specifikationer
Produkttyp Sugventil
För användning med (utrustning) Sug, Ceramus Classic till 10 mL EM-dispenser 2 till 10 mL och batteridriven ELLER
Inkluderar Utan recirkulation