Läs mer
Intedanib-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Intedanib-d3 |
| CAS | 1624587-84-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C31H30D3N5O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3Z)-2,3-Dihydro-3-[[[4-[methyl[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-H-Indole-6-carboxylic Acid Methyl Ester-d3, BIBF 1120-d3, Ofev-d3, Vargatef-d3, Nintedanib-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C31H33N5O4/c1-34-15-17-36(18-16-34)20-27(37)35(2)24-12-10-23(11-13-24)32-29(21-7-5-4-6-8-21)28-25-14-9-22(31(39)40-3)19-26(25)33-30(28)38/h4-14,19,33,38H,15-18,20H2,1-3H3/i1D3 |
| LEDER | O=C1NC2=CC(C(OC)=O)=CC=C2/C1=C(C3=CC=CC=C3)/NC4=CC=C(N(C)C(CN5CCN(C([2H])([2H])[2H])CC5)=O)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 542.64 |
| Procent renhet | >95 |