Läs mer
Lauda™ Integral IN 230 T cirkulationskylare med CEE7/7-plugg, traditionella köldmedier
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16813660
Change view
Spänning:
230 V
Produktkod. Spänning
16813660 230 V
1 options
Produktkod. 16813660 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L002664
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Processtermostat med integrerat kylsystem för dynamisk temperaturreglering inom externa kretsar
  • Färgad TFT-display för samtidig indikering av faktiska/inställda värden, grafisk illustration av temperaturprofil
  • Rensa textmenynavigering
  • Sex valbara språk DE, EN, FR, SP , IT, RU
  • Hantering av värmeöverföringsvätskor med lagrade egenskaper
  • Enkel inmatning via markör och funktionstangenter
  • Ytterligare Tmax-nyckel för övertemperaturskydd
  • SelfCheck Assistant för systemdiagnos
  • Helelektronisk kontinuerlig styrenhet med PID-åtgärd för intern och extern styrning
  • Självanpassningsfunktion för bestämning av styrparametrar
  • PowerAdapt-system för användning av högsta möjliga mängd värme som tillåts av strömförsörjningssystemet
  • Lågnivå och justerbart övertemperaturskydd med akustiskt larm för användning med brandfarliga och icke brandfarliga vätskor
  • Extremt kraftfull tryckpump
  • USB och Ethernet-gränssnitt utrustad som standard
  • Port för extern Pt100 integrerad, andra externa Pt100 möjlig via gränssnittsmodul
  • Fjärrfelsindikering genom flytande kontakt
  • Möjlighet att uppgradera upp till två extra gränssnitt (RS 232/485, Profibus , analoga, kontakt- eller EtherCat-moduler)
  • Programmerare med 150 temperatur/tidssegment kan delas upp i fem program
  • Justerbar bypass för tryckbegränsning
  • Digital visning av pumptryck
  • Integrerad webbserver för webbläsarbaserad drift i lokala nätverk via PC, surfplatta eller smartphone, säker dataöverföring tack vare autentiseringsprocedur och kryptering
  • SmartCool-system för energibesparande digital kylstyrning inklusive styrning av kompressor till och från
  • Kondensorkylning
  • Luft
  • Använder traditionella köldmedier (HFC) i enlighet med europeisk lagstiftning för att kontrollera F-gaser (EU) 517/2014
  • Tekniska egenskaper:
    • Arbetstemperaturintervall: -30 till 120° C
    • Omgivningstemperaturintervall: 5 till 40° C
    • Temperaturstabilitet: 0,05± K
    • Värmarens effekt max: 2,7 kW
    • Effektförbrukning max: 3,7 kW
    • Strömförbrukning: 16 A
    • Pumptryck max: 3,5 bar
    • Pumpflödeshastighet tryck max: 40 L/min
    • In-/utloppsgänga (utvändigt): G 3/4
    • Storlek in/utloppsslang: 3/4 tum.
    • Påfyllningsvolym min: 3,6 L
    • Påfyllningsvolym max: 8,7 L
    • Övergripande mått (B x D x H): 430 x 550 x 760 mm
    • Ljudnivå: 63 dB(A)
    • Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
    • Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
    • Kylkapacitet:
      • 100° C, termisk olja; 2,2 kW
      • 20° C, etanol; 2,2 kW
      • 10° C, etanol; 1,9 kW
      • 0° C, etanol; 1,5 kW
      • -10° C, etanol; 1 kW
      • -20° C, etanol; 0,6 kW
      • -30° C, etanol; 0,15 kW
  • Specifikationer
    Spänning 230 V