Läs mer
Thermo Scientific™ Integrerad gasmodul för Varioskan™ LUX
Produktkod. 15370777 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Integrerad gasmodul
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15370777 Integrerad gasmodul Varje
1 options
Produktkod. 15370777 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer VLGAS001
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-12-2026
Kontrollera O 2 - och CO 2 -nivåerna med denna valfria, integrerade gasmodul för Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikroplattläsare.
Den integrerade gasmodulen för Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikroplattläsare låter dig utföra cellbaserade mikroplattanalyser i kontrollerad atmosfär. Den kan samtidigt kontrollera CO 2 -koncentrationer från 0,1 % till 15 % och O 2 -koncentrationer från 1 % till 21 %. Modulen passar snyggt inuti instrumentet och tar inte upp extra plats i labbet.
För många cellbaserade analyser sparar gaskontroll i en mikroplattläsare tid och arbete genom att möjliggöra samtidig inkubation och mätning, så forskare behöver inte flytta plattor mellan en inkubator och en läsare för att upprätthålla optimala förhållanden för cellprover. De Varioskan LUX erbjuder en valfri integrerad gasmodul, som tillåter användare att ställa in och övervaka atmosfäriska förhållanden inuti mikroplattläsaren.
  • Kontrollera CO 2 -nivåer från 0,1 % till 15 % och syrenivåer från 1 % till 21 %, antingen samtidigt eller individuellt
  • Tillåter användare att ställa in gasnivåer som en del av protokollinställningen i den intuitiva Thermo Scientific™ SkanIt™ programvara
  • Spårar och registrerar gasnivåer under hela körningen för spårbarhet
  • Helt integrerad inuti instrumentet– inget extra utrymme behövs
  • Väl lämpad för ett brett spektrum av cellbaserade applikationer, inklusive studier som involverar långvarig cellproliferation, induktion och detektion av hypoxi (som i cancerforskning) och tillväxt av anaeroba bakterier
Gaskontrollmodulen kan inkluderas med Varioskan LUX läsare vid köptillfället. Kontakta återförsäljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Integrerad gasmodul
Programvarutyp SkanIt-programvara
CO2-koncentrationsområde 0,1 till 15 %
CO2 Koncentration Stabilitet ±0,3 % vid 5 % CO 2
Beskrivning Fabriksmonterad vid instrumentköp
För användning med (utrustning) Varioskan LUX
O2-koncentrationsområde 1 till 21 %
Obs: Med förbehåll för Thermo Fisher Scientific standard begränsad garanti. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.