missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Integrin alpha 10 Antibody (885501) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB9757E
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Integrin alpha 10 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 10 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| Integrin alpha 10 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 885501 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| integrin alpha-10, integrin, alpha 10, PRO827 | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Integrin alpha 10 beta 1, Phe23-Thr1119 (Integrin alpha 10) and Gln21-Asp728 (Integrin beta 1), Accession # NP_001289400.1 (Integrin alpha 10) and P09055 (Integrin beta 1) | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 8515 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering