Läs mer
Integrin alpha 3/CD49c Antibody (MM0416-2C39), Alexa Fluor™ 488, R&D Systems™
Produktkod. 18100980 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18100980 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18100980 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP211737AF488
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Integrin alpha 3/CD49c Monoclonal specifically detects Integrin alpha 3/CD49c in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Integrin alpha 3/CD49c
Användningsområden CyTOF, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Monoclonal
Klona MM0416-2C39
Konjugera Alexa Fluor 488
Utspädning Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias antigen identified by monoclonal J143, CD49 antigen-like family member C, CD49c, CD49c antigen, FLJ34631, FLJ34704, FRP-2, Galactoprotein B3, GAP-B3, GAPB3CD49C, integrin alpha-3, integrin, alpha 3 (antigen CD49C, alpha 3 subunit of VLA-3 receptor), MSK18, VCA-2, very late activation protein 3 receptor, alpha-3 subunit, VL3A, VLA-3 subunit alpha, VLA3a
Gensymboler ITGA3
Värd art Mouse
Immunogen Human recombinant Integrin alpha 3/CD49c
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3675
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus