Läs mer
Integrin alpha 4 beta 1 Antibody (Hu114) [Biotin], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB10603B
5142.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18636013
  • 6335.00 SEK / 0.10ml
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Använd kampanjkoden 24090
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Integrin alpha 4 beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 4 beta 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Integrin alpha 4 beta 1
Monoclonal
Biotin
PBS
Human
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
3676
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Flow Cytometry, CyTOF
Hu114
Flow Cytometry, CyTOF-ready
CD49d, IA4
Human Integrin alpha 4 beta 1
0.1 mL
Primary
Human
Purified