Läs mer
Integrin alpha 6/CD49f Antibody (GoH3), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Produktkod. 18205775 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18205775 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18205775 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP143400AF532
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rat Monoclonal Antibody
Integrin alpha 6/CD49f Monoclonal specifically detects Integrin alpha 6/CD49f in Human, Mouse, Bovine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Integrin alpha 6/CD49f
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Monoclonal
Klona GoH3
Konjugera Alexa Fluor 532
Utspädning Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Formulering 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gene Alias CD49 antigen-like family member F, CD49f, CD49f antigen, DKFZp686J01244, FLJ18737, integrin alpha-6, integrin alpha6B, integrin, alpha 6, ITGA6B, VLA-6
Gensymboler ITGA6
Värd art Rat
Immunogen The immunogen for this antibody was CD49f.
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3655.0
Målarter Human, Mouse, Bovine
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Isotyp IgG2a κ