missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Integrin alpha E/CD103 Rabbit anti-Human, Clone: ITGAE/3904R, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
3050.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Integrin alpha E/CD103 |
|---|---|
| Klona | ITGAE/3904R |
| Koncentration | 0.2 mg/ml |
| Utspädning | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18398112
|
Novus Biologicals
NBP3-07530-20UG |
20 μg |
3050.00 SEK
20µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Integrin alpha E/CD103 Monoclonal specifically detects Integrin alpha E/CD103 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.Specifikationer
| Integrin alpha E/CD103 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Innate Immunity | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 3682 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified |
| ITGAE/3904R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alpha polypeptide, CD103, CD103 antigen, HML-1 antigen, HUMINAE, integrin alpha-E, Integrin alpha-IEL, integrin, alpha E (antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alphapolypeptide), MGC141996, Mucosal lymphocyte 1 antigen | |
| Recombinant human Integrin alpha E/CD103 protein fragment (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel