Läs mer
Integrin alpha V beta 6 Antibody (7k), DyLight 594, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-50448DL594
3829.25 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18790093
  • 4835.00 SEK / 0.10ml
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Använd kampanjkoden 24090
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Integrin alpha V beta 6 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha V beta 6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Integrin alpha V beta 6
Monoclonal
DyLight 594
CD51, integrin subunit alpha V, ITGAV, MSK8, VNRA, VTNR
3T3b6, mouse fibroblast expressing human Integrin alpha V beta 6
0.1 mL
Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Stem Cells
3685
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
7k
50 mM Sodium Borate
Rat
Protein G purified
RUO
Primary
Human
Purified