missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Integrin alpha V/CD51 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: 273210, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Brand: R&D Systems FAB12191R-100UG
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Integrin alpha V/CD51 Monoclonal specifically detects Integrin alpha V/CD51 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifikationer
| Integrin alpha V/CD51 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| NP_002201 | |
| ITGAV | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Integrin alpha V/CD51 Phe31-Val992 Accession # NP_002201 | |
| RUO | |
| 3685 | |
| Human | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| 273210 | |
| Alexa Fluor 647 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| antigen identified by monoclonal L230, CD51, CD51 antigen, integrin alpha-V, integrin, alpha V (vitronectin receptor, alpha polypeptide, antigen CD51), ITGAV, MSK8, Vitronectin Receptor alpha, Vitronectin receptor subunit alpha, VNRA, VNRADKFZp686A08142 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human Integrin alpha V/CD51 in direct ELISAs. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only (RUO)
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering