missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Integrin beta 4/CD104 Antibody (308601), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB4054J
5134.00 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Integrin beta 4/CD104 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 4/CD104 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Specifikationer
| Integrin beta 4/CD104 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 308601 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready | |
| CD104, CD104 antigen, GP150, integrin beta-4, integrin beta-4 subunit, integrin, beta 4 | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Integrin beta 4/CD104, Asn29-Ser711, Accession # NP_001005608 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology, Signal Transduction | |
| 3691 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering