Läs mer
Integrin beta 7 Antibody (332418), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB3060J
5074.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18553768
  • 5790.00 SEK / 0.10ml
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Använd kampanjkoden 24090
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Integrin beta 7 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 7 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Integrin beta 7
Monoclonal
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Mouse
Purified
Flow Cytometry, CyTOF
332418
Flow Cytometry, CyTOF-ready
Gut homing receptor beta subunit, integrin beta 7 subunit, integrin beta-7, integrin, beta 7
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Integrin beta 7, Glu20-His722, Accession # P26011
0.1 mL
Signal Transduction
3695
Store at 4°C in the dark.
IgG2a