Läs mer
Integrin beta 7 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Produktkod. 30656788 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30656788 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30656788 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer AF3060MFV610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Goat Polyclonal Antibody
Integrin beta 7 Polyclonal antibody specifically detects Integrin beta 7 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Integrin beta 7
Användningsområden Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Klassificering Polyclonal
Konjugera mFluor Violet 610 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Gut homing receptor beta subunit, integrin beta 7 subunit, integrin beta-7, integrin, beta 7
Värd art Goat
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Integrin β7, Glu20-His722, Accession # P26011
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3695
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG