Läs mer
Hach Lange™ Intellical LBOD101 Luminescent/Optisk löst syre (LDO)-sensor för BOD-mätningar, 1 m kabel
Beskrivning
Ett genombrott inom BOD-mätning! Hach LBOD-sonden Intellical använder unik LDO-teknik för att ge överlägsen tillförlitlighet i resultaten. Intellical LBOD101 är den senaste versionen av Hachs unika Luminescent Dissolved Oxygen (LDO)-teknologi. LBOD101 är en digital, luminescerande löst syresensor (LDO) med ett utbytbart, integrerat omrörningssystem. LBOD101 mäter löst syre för BOD-bestämning (Biochemical Oxygen Demand) i BOD-flaskor vid BOD5-testapplikationer. LBOD101-proben används för initiala och slutliga mätningar av löst syre. LBOD101 är utrustad med en automatisk trycksensormodul. DO-sensorlocket levereras med en enhet för att spåra iButton användningsdagar och påminna om den återstående livslängden på sensorkapselelementet. Den Hach Intellical LBOD101 optiska lösta syreproben förbättrar förtroendet för BOD5:s testprocedur genom att minska varians och underhåll samtidigt som stabilitet, noggrannhet, precision och effektivitet ökar (tester per tidsenhet). Intellical LBOD101 låga underhållskrav håller laboratoriets nedetid till ett minimum Intellical . Digitala sonder ger ultimat spårbarhet i mäthistoriken Intellical . Digitala sonder kan flyttas mellan meter utan att behöva kalibrera om eller återinföra mätinställningar.
Den Hach Intellical LBOD101 optiska lösta syreproben förbättrar förtroendet för BOD5-testproceduren genom att minska varians och underhåll samtidigt som stabilitet, noggrannhet, precision och effektivitet ökar (tester per tidsenhet).
LBOD101-proben Intellical har inga membran att förorena eller ersätta, ingen elektrolytlösning att fylla på och snabb, pålitlig tvåpunktskalibrering som stabiliseras snabbt. Dessutom finns det ingen 30-minuters polarisations- och uppvärmningstid med LBOD101-proben.
Intellical LBOD101 låga underhållskraven håller labbet till ett minimum av nedgång
LBOD101 Intellical har inga membran att ersätta (lägre ägandekostnad), har en utbytbar omrörarenhet och en långlivad unik magnetbaserad motor som också kan bytas ut.
Intellical Digitala sonder ger ultimat spårbarhet i mäthistoriken
Lagrade tids- och datumstämpel för varje mätning, operatörs- och prov-ID, kalibreringshistorik, parameter och probens serienummer.
Intellical Digitala sonder kan flyttas mellan mätare utan att behöva kalibrera om eller ange mätinställningar igen
Idealiskt för en multi-användarmiljö med flera HQD-serie laboratorie- och portabla mätare.
Vad ingår där?
Intellical LBOD101 Luminescent Dissolved Dissolved Oxygen (LDO)-sensor för BOD-mätning, DO-lock med dess iButton (redan monterade), testcertifikat och grundläggande användarmanual.
Specifikationer
Noggrannhet: ±0,05 mg/L från 0 till 10 mg/L
±0,1 mg/L för mer än 10 mg/L
Kabellängd: 1,8 m
Elektrodtyp: Luminescerande löst syre
Längd: 215 mm
Metodtyp: Laboratorium: Luminescent löst syre
Parameter: Löst syre (BOD)
Tryckprecision: ±3 mbar (0,3 kPa)
Tryckupplösning: 5 mbar (0,5 kPa)
Probtyp: Standard
Produktkit: Modell: LBOD101
Tillbehör ingår: Inga
Räckvidd: 0,05 - 20,0 mg/L
1 - 200 % mättnad
0,05 till 20,0 mg/L (ppm)
Referenskorsning: NA
Upplösning: 0,01/0,1
Provdjup: 10 mm
Mättnadsnoggrannhet: ±0,59 % av läsningen
Mättnadsupplösning: 0,1 %
Sensorkroppsmaterial: Polykarbonat / ABS
Sensorkabellängd (m): 1,8
Sensormaterial: Polykarbonat / ABS
Sensortyp: Lumiphore
Specialfunktion: Integrerat omrörningssystem.
Temperaturnoggrannhet: ±0,3 °C
Temperaturområde: 0 - 50 °C
Temperaturupplösning: 0,1 °C
Testkrav: Parameter behövs: BOD
Minsta provdjup (mm): 10
Termistor:
Typ av mätning: Laboratorium
Vikt: 0,22 kg
Vad ingår?: Intellical LBOD101 Luminescent Dissolved Dissolved Oxygen (LDO)-sensor för BOD-mätning, DO-lock med dess iButton (redan monterade), testcertifikat och grundläggande användarmanual.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bänkmätare med BOD |
| Material | Polykarbonat/ABS |