Läs mer
Diversey™ IntelliCare Dispenser Hybrid
Produktkod. 17673105
Change view
Färg:
Svart
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17673105 Vitt
17663105 Svart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17673105 Leverantör Diversey™ Leverantörsnummer D7524180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1639.00 SEK
    1463.77 SEK / Paket med 1
    Save 175.23 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 07-10-2026
IntelliCare Hybrid dispenseringssystem kan tillgodose alla handvårdsbehov med en mångsidig, modern och hållbar plattform som är kompatibel med både vätska/geler och skumprodukter.
  • Dispenserar 1300 ml flaskor handtvål och 1200 ml alkoholbaserat handdesinfektionsmedel
  • Kan dispensera 0,4 mL eller 1,00 mL per tryck
  • Hybrid dispenser ger en automatisk växling från beröringsfri till manuell om batterierna tog slut innan de byttes ut
  • Nära tom produktlarm och låg batterisignal
  • Låsbar dispenser innehåller ett genomskinligt fönster för produktens synlighet utan produktmanipulation
Specifikationer
Produkttyp Hybriddispenser (manuell/automatisk)