Läs mer
Diversey™ IntelliCare Dispenser Manual
Produktkod. 17643105
Change view
Färg:
Svart
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17643105 Svart
17653105 Vitt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17643105 Leverantör Diversey™ Leverantörsnummer D7524177
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
IntelliCare Manual Dispenser är en valfri låslösning för handvårdsbehov med en mångsidig, modern och hållbar plattform som är kompatibel med både vätska/geler och skumprodukter.
  • State-of-the-art dispenserdesign med ett stort platsfönster ger användarinnehåll synlighet utan att öppna dispensern
  • Möjligheten att konvertera från nyckellös till nyckellös ger dig flexibiliteten att välja dina automatsäkerhetsnivåer
  • Den ultimata mångsidigheten uppnås med ett system som dispenserar både flytande och skumprodukter
  • Robust och pålitlig ABS-plast, rep- och UV-beständig kropp utan smutsfällor ger ett enkelt underhåll och ett fläckfritt utseende
  • Dosstorleksjustering gör att du kan variera mängden tvål som doseras baserat på slutanvändarens behov
Specifikationer
Produkttyp Manuell dispenser
Färg Svart