Läs mer
Invitrogen™ INTELLIFLEX kalibreringskit
Produktkod. 18088051
Change view
Kvantitet:
20-reaktionskit
Produktkod. Kvantitet
18088051 20-reaktionskit
1 options
Produktkod. 18088051 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer IFXCALK20
 Begränsad artikel
I lager
INTELLIFLEX kalibreringskit är avsett för användning med Luminex xMAP INTELLIFLEX- och Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE-systemen och används för att kalibrera optiken i dessa system.
The INTELLIFLEX Calibration Kit is for use with the Luminex xMAP INTELLIFLEX and Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE systems and is used to calibrate the optics of these systems. The calibration kit contains all reagents needed for calibration of these systems.
Calibration is important to ensure that the optical system functions effectively and that different INTELLIFLEX systems report similar results. Calibrating the INTELLIFLEX System normalizes the settings for classification channels (CL1, CL2, and CL3), the doublet discriminator channel (DD), and the reporter channels (RP1 and RP2).
Please refer to the INTELLIFLEX Calibration Kit package insert for proper use of the INTELLIFLEX Calibration Kit.
INTELLIFLEX kalibreringskit är avsett för användning med Luminex xMAP INTELLIFLEX- och Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE-systemen och används för att kalibrera optiken i dessa system. Kalibreringskitet innehåller alla reagenser som behövs för kalibrering av dessa system.
Kalibrering är viktig för att säkerställa att det optiska systemet fungerar effektivt och att olika INTELLIFLEX-system rapporterar liknande resultat. Kalibrering av INTELLIFLEX-systemet normaliserar inställningarna för klassificeringskanaler (CL1, CL2 och CL3), dubbeldiskriminatorkanalen (DD) och reporterkanalerna (RP1 och RP2).
Vänligen se INTELLIFLEX Kalibreringskitets bifogade bifogade för korrekt användning av INTELLIFLEX Kalibreringskit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Luminex™ xMAP™ INTELLIFLEX, Luminex™ xMAP™ INTELLIFLEX DR-SE
Antal tester 20 Kalibreringar
Kvantitet 20-reaktionskit
Innehåll och lagring • xMAP INTELLIFLEX-kalibrator, 10 ml
• 25 remsbrunnar Varje
kit ger 20 kalibreringar.
Förvara i mörker vid 2°till 8°grader.
Frakt skick Våt is