Läs mer
Invitrogen™ INTELLIFLEX prestandaverifieringskit
Produktkod. 18098051
Change view
Kvantitet:
20-reaktionskit
Produktkod. Kvantitet
18098051 20-reaktionskit
1 options
Produktkod. 18098051 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer IFXPVERK20
 Begränsad artikel
I lager
INTELLIFLEX Performance Verification Kit är avsett för användning med Luminex xMAP INTELLIFLEX- och Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE-systemen och används för att verifiera kalibrering av dessa instrument.
The INTELLIFLEX Performance Verification Kit is for use with the Luminex xMAP INTELLIFLEX and Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE systems and is used to verify calibration of these instruments. The Performance Verification Kit contains all reagents needed for verifying the calibration of these INTELLIFLEX systems.
INTELLIFLEX Performance Verification Kit är avsett för användning med Luminex xMAP INTELLIFLEX- och Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE-systemen och används för att verifiera kalibrering av dessa instrument. Performance Verification Kit innehåller alla reagenser som behövs för att verifiera kalibreringen av dessa INTELLIFLEX-system.
Kalibrering är viktig för att säkerställa att det optiska systemet fungerar effektivt och att olika INTELLIFLEX-system rapporterar liknande resultat. Performance Verification Kit hjälper till att säkerställa att klassificeringskanalerna (CL1, CL2 och CL3), dubbeldiskriminatorkanalen (DD) och rapportörskanalerna (RP1 och RP2) alla fungerar som avsett. Kitet innehåller reagenser för att verifiera kalibreringen och optiska integriteten hos INTELLIFLEX-systemet, samt reagenser för att verifiera fluidikkanalerna med hjälp av observationer av tryck, flödeshastighet och överföring från brunn till brunn. Verifieringsreagenserna består av blandningar av olika mikrosfärer internt märkta med klassificerings- och rapportörfärger. Klassificeringskontrollmikrosfärerna verifierar integriteten hos klassificerings- och dubbeldiskriminatorkanalen, liksom klassificeringseffektivitet och felklassificering. Reporterverifierarens mikrosfärer verifierar integriteten hos reporterkanalerna. Fluidikmikrosfärerna verifierar integriteten hos systemets fluidik, inklusive överföring av brunn till brunn.
Vänligen se INTELLIFLEX Performance Verification Kit bifogade bifogade för korrekt användning av INTELLIFLEX Performance Verification Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Luminex™ xMAP™ INTELLIFLEX, Luminex™ xMAP™ INTELLIFLEX DR-SE
Antal tester 20 Kalibreringar
Kvantitet 20-reaktionskit
Innehåll och lagring • xMAP INTELLIFLEX Verifier, 10 ml
xMAP • Fluidics 1 Microspheres, 5 ml
xMAP • Fluidics 2 Microspheres, 5 ml
• 25 Strips brunnar Varje
kit ger 20 kalibreringar.
Förvara i mörker vid 2°till 8°grader.
Frakt skick Våt is