Läs mer
Intepirdine, MedChemExpress
Beskrivning
Intepirdine (SB742457) is a highly selective 5-HT6 receptor antagonist with pKi of 9.63
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Intepirdine |
| CAS | 607742-69-8 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H19N3O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | SB-742457 GSK-742457 RVT-101 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (141.47 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=CC=CC=C1)(C2=CC(C=CC=C3N4CCNCC4)=C3N=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 353.44 |
| Visa mer |