Läs mer
Grant Instruments™ Utbytbart block för QB-serien torrblockvärmare
Produktkod. p-8014622
Rörstorlek:
0.2mL
0.5mL
1.5mL
10mm
12mm
13mm
16.7 mm
16mm
17mm
18mm
2.0mL
24mm
50mL
Hold (Håll)
Antal platser:
10
12
24
4
5
56
Solid block
Djup (metriskt):
14 mm håldjup
30 mm håldjup
35 mm håldjup
50 mm håldjup
53.5 mm hole depth
75 mm håldjup
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11490908
Brand: Grant Instruments™ QB0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med 0,2 ml rör, remsor och 96-brunnars mikrotiterplattor som används i molekylärbiologi och biotekniktillämpningar. Grant Instruments™ Utbytbart block för QB-seriens torrblockvärmare tål temperaturer upp till 100 °C.
  • För användning med QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 och QBA2 torrblockvärmesystem
  • Rymmer en mängd olika provrörsstorlekar
  • Finns i vanligt blockformat utan hål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Aluminium
Antal platser Solid block
Typ Block
Rörstorlek Hold (Håll)
Mått (L x B x H) 140 x 50 x 63 mm
Djup (metriskt) Hold (Håll)