Läs mer
Grant Instruments Utbytbart block för PCMT och PCMT PLUS Thermoshakers
Produktkod. 30274325
Håller:
20 x 10 mm kyvettrör
20 x 12 mm rör
24 x 1,8 ml Cryovials
24 x 3,6 till 4,5 ml Cryovials
32 x 0,5 ml mikrorör
4 x 50 ml rör
8 x 15 ml rör
8 x 5 ml rör
Artikelnummer. 30274325
Marke: Grant Instruments HC450
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Termiska block för användning med PCMT och PCMT PLUS termoshakers.
  • Blockera värme/kyla
  • Passar PCMT och PCMT PLUS
  • Max 1 400 rpm
Finns för att passa följande rör:
  • 20 x 12 mm rör
  • 20 x 10 mm kyvettrör
  • 24 x 3,6 till 4,5 ml Cryovials
  • 24 x 1,8 ml Cryovials
  • 32 x 0,5 ml mikrorör
  • 4 x 50 ml rör
  • 8 x 15 ml rör
  • 8 x 5 ml rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifikat och efterlevnad CE
Färg Vit, Blå
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 50 till 500 ml
Kammarmaterial Aluminium
För användning med (utrustning) PCMT och PCMT PLUS
Håller 4 x 50 ml rör
Material Aluminium
Antal platser 4
Relativ luftfuktighet 80%
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 80 °C
Typ Termiskt block
För användning med (applikation) Termisk blandning
Antal block 1
Kvantitet 1 st
Temperaturstabilitet 0,1 °C
Rörstorlek 50 ml Falcon
Garanti 2 år
Mått (D x B x H) Inredning 130 x 130 x 106 mm
Längd (engelska) 5,12 tum
Längd (metrisk) 130 mm
Bredd (engelska) 5,12 tum
Bredd (metrisk) 130 mm
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 106 mm
Djup (engelska) 4 tum
Depth (engelska) Tja 1,77 tum.
Djup (metriskt) 106 mm
Djup (metriskt) Tja 45 mm
Diameter (engelska) Bas 5,12 tum
Diameter (engelska) Tja 1,18 tum.
Diameter (metrisk) 130 mm
Diameter (metrisk) bas 130 mm
Diameter (metrisk) Well 30 mm
Fraktvikt (engelska) 2.2 lb.
Fraktvikt (metrisk) 1 kg
Vikt (engelska) 1.7 lb.
Vikt (metrisk) 0.8 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt