Läs mer
Grant Instruments Utbytbart block för PCMT och PCMT PLUS Thermoshakers
Produktkod. 30274339
Håller:
20 x 10 mm kyvettrör
20 x 12 mm rör
24 x 1,8 ml Cryovials
24 x 3,6 till 4,5 ml Cryovials
32 x 0,5 ml mikrorör
4 x 50 ml rör
8 x 15 ml rör
8 x 5 ml rör
Produktkod. 30274339
Brand: Grant Instruments HC2012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termiska block för användning med PCMT och PCMT PLUS termoshakers.
  • Blockera värme/kyla
  • Passar PCMT och PCMT PLUS
  • Max 1 400 rpm
Finns för att passa följande rör:
  • 20 x 12 mm rör
  • 20 x 10 mm kyvettrör
  • 24 x 3,6 till 4,5 ml Cryovials
  • 24 x 1,8 ml Cryovials
  • 32 x 0,5 ml mikrorör
  • 4 x 50 ml rör
  • 8 x 15 ml rör
  • 8 x 5 ml rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Färg Vit, Blå
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kammarmaterial Aluminium
För användning med (utrustning) PCMT och PCMT PLUS
Håller 20 x 12 mm rör
Material Aluminium
Antal platser 20
Relativ luftfuktighet 80%
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 100 °C
Typ Termiskt block
För användning med (applikation) Termisk blandning
Antal block 1
Kvantitet 1 st
Temperaturstabilitet 0,1 °C
Rörstorlek 12 mm rör
Garanti 2 år
Mått (D x B x H) Inredning 130 x 130 x 80 mm
Längd (engelska) 5,12 tum
Längd (metrisk) 130 mm
Bredd (engelska) 5,12 tum
Bredd (metrisk) 130 mm
Höjd (engelska) 3,14 tum.
Höjd (metrisk) 80 mm
Djup (engelska) 3,14 tum.
Depth (engelska) Tja 1,4 tum
Djup (metriskt) 80 mm
Djup (metriskt) Tja 35 mm
Diameter (engelska) Bas 5,12 tum
Diameter (engelska) Tja 0,47 tum.
Diameter (metrisk) 130 mm
Diameter (metrisk) bas 130 mm
Diameter (metrisk) Well 12 mm
Fraktvikt (engelska) 2.2 lb.
Fraktvikt (metrisk) 1 kg
Vikt (engelska) 1.7 lb.
Vikt (metrisk) 0.8 kg