Läs mer
Grant Instruments Utbytbart block för PCMT och PCMT PLUS Thermoshakers
Produktkod. 30274373
Håller:
20 x 10 mm kyvettrör
20 x 12 mm rör
24 x 1,8 ml Cryovials
24 x 3,6 till 4,5 ml Cryovials
32 x 0,5 ml mikrorör
4 x 50 ml rör
8 x 15 ml rör
8 x 5 ml rör
Produktkod. 30274373
Brand: Grant Instruments HC815
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termiska block för användning med PCMT och PCMT PLUS termoshakers.
  • Blockera värme/kyla
  • Passar PCMT och PCMT PLUS
  • Max 1 400 rpm
Finns för att passa följande rör:
  • 20 x 12 mm rör
  • 20 x 10 mm kyvettrör
  • 24 x 3,6 till 4,5 ml Cryovials
  • 24 x 1,8 ml Cryovials
  • 32 x 0,5 ml mikrorör
  • 4 x 50 ml rör
  • 8 x 15 ml rör
  • 8 x 5 ml rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Färg Vit, Blå
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kammarmaterial Aluminium
För användning med (utrustning) PCMT och PCMT PLUS
Håller 8 x 15 ml rör
Material Aluminium
Antal platser 8
Relativ luftfuktighet 80%
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 80 °C
Typ Termiskt block
För användning med (applikation) Termisk blandning
Antal block 1
Kvantitet 1 st
Temperaturstabilitet 0,1 °C
Rörstorlek 15 mL
Garanti 2 år
Mått (D x B x H) Inredning 130 x 130 x 106 mm
Längd (engelska) 5,12 tum
Längd (metrisk) 130 mm
Bredd (engelska) 5,12 tum
Bredd (metrisk) 130 mm
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 106 mm
Djup (engelska) 4 tum
Depth (engelska) Tja 1,77 tum.
Djup (metriskt) 106 mm
Djup (metriskt) Tja 45 mm
Diameter (engelska) Bas 5,12 tum
Diameter (engelska) Tja 0,66 tum.
Diameter (metrisk) 130 mm
Diameter (metrisk) bas 130 mm
Diameter (metrisk) Well 17 mm
Fraktvikt (engelska) 2.2 lb.
Fraktvikt (metrisk) 1 kg
Vikt (engelska) 1.7 lb.
Vikt (metrisk) 0.8 kg