Läs mer
Grant Instruments™ Utbytbart block för PCMT Thermoshaker
Antal platser:
1 96-brunnars mikroplatta
24
32
Håller:
0,5 ml och 1,5 ml mikrorör
1,5 ml mikrorör
1,5 ml mikrorör plus 2,0 ml mikrorör
2,0 ml mikrorör
96-brunnars mikroplatta (0,2 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ett block krävs för användning med PCMT Thermoshaker. Ange vid beställning
- Val av 5 utbytbara block inklusive ett block lämpligt för mikroplattor:
- HC18 20 (20 x 0,5 ml och 12 x 1,5 ml mikrorör)
- HC32 (20 x 0,2 ml och 12 x 1,5 ml mikrorör)
- HC24N (24 x 1,5 ml mikrorör)
- HC24 (24 x 2 ml mikrorör)
- HC96 (96-brunnars mikroplatta för PCR, 0,2 ml)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | PCMT Thermoshaker |
| Håller | 0,5 ml och 1,5 ml mikrorör |
| Antal platser | 32 |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 100 °C |
| Typ | Block |
| Temperaturenhetlighet | ±0,1 °C |