Läs mer
Grant Instruments™ Utbytbart block för PCMT Thermoshaker
Produktkod. p-8014623
Antal platser:
1 96-brunnars mikroplatta
24
32
Håller:
0,5 ml och 1,5 ml mikrorör
1,5 ml mikrorör
1,5 ml mikrorör plus 2,0 ml mikrorör
2,0 ml mikrorör
96-brunnars mikroplatta (0,2 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12337627
Brand: Grant Instruments™ HC18
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt enhetlighet och blandas jämnt över termoshakerblocket. Grant Instruments™ Utbytbart block för PCMT Thermoshaker når snabbt specificerad blandningshastighet.
  • Ett block krävs för användning med PCMT Thermoshaker. Ange vid beställning
  • Val av 5 utbytbara block inklusive ett block lämpligt för mikroplattor:
    • HC18 20 (20 x 0,5 ml och 12 x 1,5 ml mikrorör)
    • HC32 (20 x 0,2 ml och 12 x 1,5 ml mikrorör)
    • HC24N (24 x 1,5 ml mikrorör)
    • HC24 (24 x 2 ml mikrorör)
    • HC96 (96-brunnars mikroplatta för PCR, 0,2 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) PCMT Thermoshaker
Håller 0,5 ml och 1,5 ml mikrorör
Antal platser 32
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 100 °C
Typ Block
Temperaturenhetlighet ±0,1 °C